2-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC499028-1G PC499028-250MG
APOSPC499028-1GEA 574 EUR InStock
APOSPC499028-1G APOSPC499028-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16692384
CAS-Nummer: 20939-82-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge