4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC50002-1G PC50002-250MG
APOSPC50002-1GEA 1210 EUR InStock
APOSPC50002-1G APOSPC50002-250MG
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic acid 97%
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic acid
Formel: C₇H₅F₉O₂
MW: 292.099 g/mol
Melting Pt: 41…44 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973815
CAS-Nummer: 80705-13-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge