4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC501675-1G PC501675-5G
APOSPC501675-1GEA 575 EUR InStock
APOSPC501675-1G APOSPC501675-5G
4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₆BF₅O₂S
MW: 330.122 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20489194
CAS-Nummer: 1286278-34-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge