2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC50227-1G PC50227-250MG PC50227-5G
APOSPC50227-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSPC50227-1G APOSPC50227-250MG APOSPC50227-5G
2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
2-Fluoro-4-iodophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅FIN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18396999
CAS-Nummer: 345963-95-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge