2-(Difluoromethoxy)-4-fluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC502286-1G PC502286-250MG
APOSPC502286-1GEA 609 EUR InStock
APOSPC502286-1G APOSPC502286-250MG
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorophenol 95%
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorophenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
MDL Number: MFCD18395022
CAS-Nummer: 1261572-13-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge