2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC502996-1G PC502996-25G PC502996-5G
APOSPC502996-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC502996-1G APOSPC502996-25G APOSPC502996-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Formel: C₈H₃BrF₃NOS
MW: 298.08 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800656
CAS-Nummer: 948294-38-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge