2-Bromo-6-fluorophenylisothiocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC503002-1G PC503002-25G PC503002-5G
APOSPC503002-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC503002-1G APOSPC503002-25G APOSPC503002-5G
2-Bromo-6-fluorophenylisothiocyanate
2-Bromo-6-fluorophenylisothiocyanate
Formel: C₇H₃BrFNS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22557646
CAS-Nummer: 1360888-03-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge