3-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC503006-1G PC503006-25G PC503006-5G
APOSPC503006-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC503006-1G APOSPC503006-25G APOSPC503006-5G
3-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
3-Bromo-2-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₇H₃BrFNO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD26679158
CAS-Nummer: 1506860-05-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge