4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC503013-1G PC503013-25G PC503013-5G
APOSPC503013-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC503013-1G APOSPC503013-25G APOSPC503013-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₈H₃BrF₃NO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01320693
CAS-Nummer: 229957-06-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge