4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC50421-10G PC50421-1G PC50421-5G
APOSPC50421-10GEA 589 EUR InStock
APOSPC50421-10G APOSPC50421-1G APOSPC50421-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
Formel: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223.124 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28797683
CAS-Nummer: 1803832-55-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge