Benzyl 2-Fluoro-4-morpholinobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC510027-1G PC510027-5G
APOSPC510027-1GEA 184 EUR InStock
APOSPC510027-1G APOSPC510027-5G
Benzyl 2-Fluoro-4-morpholinobenzoate
Benzyl 2-Fluoro-4-morpholinobenzoate
Formel: C₁₈H₁₈FNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18651702
CAS-Nummer: 1272756-24-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge