7-Fluoro-2-hydroxynaphthalene-1,4-dione
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC510289-1G PC510289-250MG
APOSPC510289-1GEA 1620 EUR InStock
APOSPC510289-1G APOSPC510289-250MG
7-Fluoro-2-hydroxynaphthalene-1,4-dione
7-Fluoro-2-hydroxynaphthalene-1,4-dione
Formel: C₁₀H₅FO₃
MW: 192.143 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14706170
CAS-Nummer: 58472-36-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge