N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC512027-1G PC512027-250MG
APOSPC512027-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC512027-1G APOSPC512027-250MG
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄FN·ClH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD32066861
CAS-Nummer: 2379918-51-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge