Methyl pentafluoropropionylacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5133-1G PC5133-5G PC5133-10G
APOSPC5133-1GEA 46.6 EUR InStock
APOSPC5133-1G APOSPC5133-5G APOSPC5133-10G
Methyl pentafluoropropionylacetate 95%
Methyl pentafluoropropionylacetate
Formel: C₆H₅F₅O₃
Siedepunkt: 124…126 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041000
CAS-Nummer: 104857-88-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge