3-Chloro-5-fluoropicolinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC51357-1G PC51357-250MG
APOSPC51357-1GEA 1450 EUR InStock
APOSPC51357-1G APOSPC51357-250MG
3-Chloro-5-fluoropicolinaldehyde 95%
3-Chloro-5-fluoropicolinaldehyde
Formel: C₆H₃ClFNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16606530
CAS-Nummer: 1227563-32-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge