(3R)-3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC520826-1G PC520826-500MG PC520826-100MG PC520826-250MG
APOSPC520826-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC520826-1G APOSPC520826-500MG APOSPC520826-100MG APOSPC520826-250MG
(3R)-3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(3R)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formel: C₆H₁₀F₃N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22989486
CAS-Nummer: 1282530-77-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge