2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC520827-250MG PC520827-500MG
APOSPC520827-250MGEA 792 EUR InStock
APOSPC520827-250MG APOSPC520827-500MG
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride 97%
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₂F₃NO·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23381905
CAS-Nummer: 2244088-33-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge