4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC52125-1G PC52125-250MG PC52125-5G
APOSPC52125-1GEA 77 EUR InStock
APOSPC52125-1G APOSPC52125-250MG APOSPC52125-5G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonamide 95%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonamide
Formel: C₇H₇BrFNO₂S
MW: 268.103 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28986199
CAS-Nummer: 1645275-47-3
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge