4-Bromo-2,6-dichlorobenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC52781-1G PC52781-250MG PC52781-5G
APOSPC52781-1GEA 696 EUR InStock
APOSPC52781-1G APOSPC52781-250MG APOSPC52781-5G
4-Bromo-2,6-dichlorobenzotrifluoride 95%
4-Bromo-2,6-dichlorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrCl₂F₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32659906
CAS-Nummer: 2169186-20-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge