N-Boc-b-hydroxy-4-trifluoromethylbenzenethanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC530040-1G PC530040-500MG
APOSPC530040-1GEA 699 EUR InStock
APOSPC530040-1G APOSPC530040-500MG
N-Boc-b-hydroxy-4-trifluoromethylbenzenethanamine 97%
N-Boc-b-hydroxy-4-trifluoromethylbenzenethanamine
Formel: C₁₄H₁₈F₃NO₃
MW: 305.293 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08544102
CAS-Nummer: 864539-94-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge