3-(Trifluoromethoxy)propan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC53096-1G PC53096-250MG PC53096-500MG
APOSPC53096-1GEA 931 EUR InStock
APOSPC53096-1G APOSPC53096-250MG APOSPC53096-500MG
3-(Trifluoromethoxy)propan-1-ol 97%
3-(Trifluoromethoxy)propan-1-ol
Formel: C₄H₇F₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13186654
CAS-Nummer: 949009-61-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge