1-Fluoro-3-(2-isocyanatovinyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC53526-250MG PC53526-100MG PC53526-25MG
APOSPC53526-250MGEA 998 EUR InStock
APOSPC53526-250MG APOSPC53526-100MG APOSPC53526-25MG
1-Fluoro-3-(2-isocyanatovinyl)benzene 95%
1-Fluoro-3-(2-isocyanatovinyl)benzene
When melted, may contain small amount of sediment
Formel: C₉H₆FNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21086110
CAS-Nummer: 2044498-32-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge