1-(2-Bromo-1-methylethoxy)-4-fluorobenzene, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC53528-250MG PC53528-100MG PC53528-25MG
APOSPC53528-250MGEA 650 EUR InStock
APOSPC53528-250MG APOSPC53528-100MG APOSPC53528-25MG
1-(2-Bromo-1-methylethoxy)-4-fluorobenzene, tech
1-(2-Bromo-1-methylethoxy)-4-fluorobenzene
Formel: C₉H₁₀BrFO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16316875
CAS-Nummer: 1225544-80-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge