1,2,4,4,4-Pentachloropentafluorobutane 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC5369F-5G PC5369F-1G
APOSPC5369F-5GEA 477 EUR InStock
APOSPC5369F-5G APOSPC5369F-1G
1,2,4,4,4-Pentachloropentafluorobutane 96%
1,2,4,4,4-Pentachloropentafluorobutane
Formel: C₄Cl₅F₅
Siedepunkt: 163…171 °C
Dichte: 1,788 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236124
CAS-Nummer: 375-46-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge