Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC57058-25G PC57058-5G
APOSPC57058-25GEA 1470 EUR InStock
APOSPC57058-25G APOSPC57058-5G
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Methyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formel: C₄H₄F₄O₂
Siedepunkt: 93 °C (774 mm Hg)
Dichte: 1,3819 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412257
CAS-Nummer: 1893-38-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge