1H-Perfluorooct-1-yne
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5985-1G PC5985-5G
APOSPC5985-1GEA 104 EUR InStock
APOSPC5985-1G APOSPC5985-5G
1H-Perfluorooct-1-yne
1H-Perfluorooct-1-yne
Formel: C₈HF₁₃
Siedepunkt: 95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042347
CAS-Nummer: 55756-24-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge