4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC6108-1G PC6108-5G
APOSPC6108-1GEA 77 EUR InStock
APOSPC6108-1G APOSPC6108-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formel: C₉H₆F₃NO
Siedepunkt: 190…191 °C
Dichte: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 79 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03427212
CAS-Nummer: 51903-64-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge