4-Fluoro-3-methoxybenzaldoxime
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC6396-1G PC6396-5G
APOSPC6396-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC6396-1G APOSPC6396-5G
4-Fluoro-3-methoxybenzaldoxime
4-Fluoro-3-methoxybenzaldoxime
Formel: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412435
CAS-Nummer: 886762-52-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge