1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC7929-25G PC7929-5G
APOSPC7929-25GEA 1470 EUR InStock
APOSPC7929-25G APOSPC7929-5G
1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
1-Chloro-1,2,3,3,3-pentafluoroprop-1-ene
Formel: C₃ClF₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09998196
CAS-Nummer: 2804-49-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge