Nonafluoropentane 85%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC8067-1G PC8067-5G
APOSPC8067-1GEA 179 EUR InStock
APOSPC8067-1G APOSPC8067-5G
Nonafluoropentane 85%
Nonafluoropentane
Mixture of 2H,3H,3H- and 2H,2H,3H- isomers
Formel: C₅H₃F₉
MDL Number: MFCD09258989
CAS-Nummer: 141993-31-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge