1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC902079-10G PC902079-1G PC902079-5G
APOSPC902079-10GEA 754 EUR InStock
APOSPC902079-10G APOSPC902079-1G APOSPC902079-5G
1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
1-Ethyl-5-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel: C₇H₉F₃N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25121754
CAS-Nummer: 128694-64-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge