6,7-Difluoro-1-isopropylbenzoimidazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC902259-1G PC902259-5G PC902259-25G
APOSPC902259-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC902259-1G APOSPC902259-5G APOSPC902259-25G
6,7-Difluoro-1-isopropylbenzoimidazole 97%
6,7-Difluoro-1-isopropylbenzoimidazole
Formel: C₁₀H₁₀F₂N₂
MW: 196.197 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19981547
CAS-Nummer: 1330750-46-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge