Ethyl 2,3-difluoropyridine-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC904212-1G PC904212-5G
APOSPC904212-1GEA 165 EUR InStock
APOSPC904212-1G APOSPC904212-5G
Ethyl 2,3-difluoropyridine-4-carboxylate 95%
Ethyl 2,3-difluoropyridine-4-carboxylate
Formel: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187.143 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21365096
CAS-Nummer: 1359828-98-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge