3-Bromo-5-fluoroisonicotinamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC904955-1G PC904955-250MG
APOSPC904955-1GEA 174 EUR InStock
APOSPC904955-1G APOSPC904955-250MG
3-Bromo-5-fluoroisonicotinamide 97%
3-Bromo-5-fluoroisonicotinamide
Formel: C₆H₄BrFN₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD20524845
CAS-Nummer: 1353636-72-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge