1-Difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC907410-1G PC907410-250MG
APOSPC907410-1GEA 806 EUR InStock
APOSPC907410-1G APOSPC907410-250MG
1-Difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid 95%
1-Difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189.116 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18791579
CAS-Nummer: 1129458-32-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge