4-(3-Fluorophenyl)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC909235-1G PC909235-5G
APOSPC909235-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC909235-1G APOSPC909235-5G
4-(3-Fluorophenyl)phenol 97%
4-(3-Fluorophenyl)phenol
Formel: C₁₂H₉FO
MW: 188.198 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06802291
CAS-Nummer: 64465-61-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge