5-Fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC910686-1G PC910686-250MG
APOSPC910686-1GEA 255 EUR InStock
APOSPC910686-1G APOSPC910686-250MG
5-Fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
5-Fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formel: C₈H₆FNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20441929
CAS-Nummer: 1221502-66-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge