2-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC910720-1G PC910720-5G
APOSPC910720-1GEA 248 EUR InStock
APOSPC910720-1G APOSPC910720-5G
2-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₈F₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044343
CAS-Nummer: 849934-82-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge