4-(2-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC910849-10G PC910849-1G PC910849-5G
APOSPC910849-10GEA 502 EUR InStock
APOSPC910849-10G APOSPC910849-1G APOSPC910849-5G
4-(2-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 96%
4-(2-Fluorophenyl)-2-methylthiazole
Formel: C₁₀H₈FNS
MW: 193.241 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21333097
CAS-Nummer: 1355248-06-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge