4-(4-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC910856-1G PC910856-5G
APOSPC910856-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC910856-1G APOSPC910856-5G
4-(4-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 98%
4-(4-Fluorophenyl)-2-methylthiazole
Formel: C₁₀H₈FNS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00518914
CAS-Nummer: 450-29-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge