6-Fluoro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC910918-1G PC910918-5G
APOSPC910918-1GEA 328 EUR InStock
APOSPC910918-1G APOSPC910918-5G
6-Fluoro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
6-Fluoro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formel: C₉H₈FNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08446952
CAS-Nummer: 925005-78-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge