1,1,2,2-Tetrachlorethan-[D2] (99,6% D), NMR SPECTRONORM® für die Kernresonanzspektroskopie
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
87094.0010EA 186 EUR InStock
87094.0010 87094.0025
1,1,2,2-Tetrachlorethan-[D2] (99,6% D), NMR SPECTRONORM® für die Kernresonanzspektroskopie
1,1,2,2-Tetrachlorethan-[D2]
Formel: Cl₂CDCDCl₂
MW: 169.83 g/mol
Siedepunkt: 146
Melting Pt: -43
MDL Number: MFCD00037672
CAS-Nummer: 33685-54-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity and Structure by [1H] NMR Conforms to reference
Isotopic enrichment ≥99,6% atom D
Water content <200 ppm
Acidity (pH) >5
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge