N-Acetyl-DL-leucin
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIA1766-100G BIA1766-25G
APOSBIA1766-100GEA 16.1 EUR InStock
APOSBIA1766-100G APOSBIA1766-25G
N-Acetyl-DL-leucin
N-Acetyl-DL-leucin
Formel: C₈H₁₅NO₃
Melting Pt: 158…160 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00026498
CAS-Nummer: 99-15-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge