Artemisinin (aus Artemisia annua)
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIA4320-100MG BIA4320-250MG BIA4320-500MG
APOSBIA4320-100MGEA 183 EUR InStock
APOSBIA4320-100MG APOSBIA4320-250MG APOSBIA4320-500MG
Artemisinin (aus Artemisia annua)
Artemisinin
Formel: C₁₅H₂₂O₅
MW: 282.34 g/mol
Melting Pt: 156…157 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081057
CAS-Nummer: 63968-64-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge