2-(Phosphonooxy)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIC1059-1G BIC1059-5G
APOSBIC1059-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSBIC1059-1G APOSBIC1059-5G
2-(Phosphonooxy)benzoesäure
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Formel: C₇H₇O₆P
Melting Pt: 162 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00042645
CAS-Nummer: 6064-83-1
EINECS: 227-993-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge