Destruxin B (aus Metarhizium anisopliae)
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BID1012-1MG BID1012-100UG
APOSBID1012-1MGEA 696 EUR InStock
APOSBID1012-1MG APOSBID1012-100UG
Destruxin B (aus Metarhizium anisopliae)
Destruxin B
Formel: C₃₀H₅₁N₅O₇
Melting Pt: 230…240 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2503-26-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge