Fluticasonpropionat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIF0710-500MG BIF0710-1G BIF0710-5G
APOSBIF0710-500MGEA 116 EUR InStock
APOSBIF0710-500MG APOSBIF0710-1G APOSBIF0710-5G
Fluticasonpropionat
Fluticasone propionate
Formel: C₂₅H₃₁F₃O₅S
MW: 500.57 g/mol
Melting Pt: 275 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00866007
CAS-Nummer: 80474-14-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge