Flavon
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIF1002-25G BIF1002-5G
APOSBIF1002-25GEA 357 EUR InStock
APOSBIF1002-25G APOSBIF1002-5G
Flavon
Flavon
Formel: C₁₅H₁₀O₂
Melting Pt: 94…100 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006825
CAS-Nummer: 525-82-6
EINECS: 208-383-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge