4-Iodo-3-nitrobenzamide ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIFK0012-100MG BIFK0012-200MG BIFK0012-500MG
APOSBIFK0012-100MGEA 71.2 EUR InStock
APOSBIFK0012-100MG APOSBIFK0012-200MG APOSBIFK0012-500MG
4-Iodo-3-nitrobenzamide ≥99%
4-Iodo-3-nitrobenzamide
Formel: C₇H₅IN₂O₃
Melting Pt: 147…158 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11110639
CAS-Nummer: 160003-66-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge