1,1-Dimethylpiperidin-1-ium-4-yloctadecyl phosphate ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BIFK0035-10MG BIFK0035-1MG BIFK0035-50MG
APOSBIFK0035-10MGEA 109 EUR InStock
APOSBIFK0035-10MG APOSBIFK0035-1MG APOSBIFK0035-50MG
1,1-Dimethylpiperidin-1-ium-4-yloctadecyl phosphate ≥99%
1,1-Dimethylpiperidin-1-ium-4-yloctadecyl phosphate
Formel: C₂₅H₅₂NO₄P
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00927554
CAS-Nummer: 157716-52-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge